Imprimer
Acide sulfurique 0.015 mol/l (0.03 N) en solution aqueuse
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2620532 2620553
HACH2620532EA 26.2 EUR
HACH2620532 HACH2620553
Acide sulfurique 0.015 mol/l (0.03 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II