Imprimer
Acide nitrique 3 mol/l (3 N)
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MC312568.9015 MC312568.290
PRLSMC312568.9015EA 344 EUR
PRLSMC312568.9015 PRLSMC312568.290
Acide nitrique 3 mol/l (3 N)
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Densité: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III