Acide nitrique 0.1 mol/l (0.1 N), Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
HNO₃ Poids moléculaire: 63,01 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011349 EINECS: 231-714-2 UN: 3264 ADR: 8,III |