Imprimer
Hydrogène peroxyde 30%, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
16911-250ML-F 16911-1L-F
SUPL16911-250ML-FEA 127 EUR
SUPL16911-250ML-F SUPL16911-1L-F
Hydrogène peroxyde 30%, Supelco®
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II