Imprimer

Hydrogène peroxyde 40 ml/l

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

MC310298.9015 MC310298.9020 MC310298.9025
PRLSMC310298.9015EA 76.2 EUR
PRLSMC310298.9015 PRLSMC310298.9020 PRLSMC310298.9025
Hydrogène peroxyde 40 ml/l
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR