Sodium dodécyle sulfate (SDS) solution 10%, Ultrapure
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10% (w/v) solution of sodium dodecyl sulfate (SDS) in high purity dH2O. Solution is 0.2μm filtered and dispensed into durable, square Nalgene bottles.
A(280 nm, 3%, 1 cm): ≤ 0.1
A(230 nm, 3%, 1 cm): ≤ 0.2
Attention: Note: Precipitation of SDS is not unusual. Warm gently to redissolve.
Formule:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Densité: 1…1,1 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036175 Numéro CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 |