Imprimer
Phénolphtaléine 10 g/l dans l'éthanol
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
MC306758.0100 MC306758.0500 MC306758.1000 MC306758.9025 MC306758.230 MC306758.030 MC306758.150
PRLSMC306758.0100EA 38.3 EUR
PRLSMC306758.0100 PRLSMC306758.0500 PRLSMC306758.1000 PRLSMC306758.9025 PRLSMC306758.230 PRLSMC306758.030 PRLSMC306758.150
Phénolphtaléine 10 g/l dans l'éthanol
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Point d'ébullition: ∼78 °C (1013 hPa)
Densité: ∼0,85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM