Phénolphtaléine 10 g/l dans l'éthanol
Marques : PROLABO CMPTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂₀H₁₄O₄ Point d'ébullition: ∼78 °C (1013 hPa) Densité: ∼0,85 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005913 Numéro CAS: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 UN: 1170 ADR: 3,II |