Imprimer
Phénolphtaléine 0,9% (p/p) dans l'éthanol
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
88349.290 88349.030
PRLS88349.290EA 62 EUR
PRLS88349.290 PRLS88349.030
Phénolphtaléine 0,9% (p/p) dans l'éthanol
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM