Imprimer
Bleu de bromophénol en solution aqueuse
Marques : Lovibond
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol]
451620 451621 451622 451623
LOVI451620EA 31.7 EUR
LOVI451620 LOVI451621 LOVI451622 LOVI451623
Bleu de bromophénol en solution aqueuse
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Poids moléculaire: 669.97 g/mol
Point de fusion: 273
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Indice Merck: 13,01429