Imprimer
Sodium hypochlorite 5% chlore disponible en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hypochlorite de sodium
Gestion du changement (MOC) catégorie = N
9416-03EA 409.34 EUR
9416-03 9416-01
Sodium hypochlorite 5% chlore disponible en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite
Formule: ClNaO
Poids moléculaire: 74.44 g/mol
Point de fusion: -6
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
Indice Merck: 13,08702
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance (Clear, light yellow liquid) Passes Test
Available Chlorine (when packaged) 5.0 - 6.0 %
Phosphate (PO₄) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %