Imprimer
Sodium hypochlorite (11 - 15% Cl₂)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
33369.36 33369.A3
33369.36EA 54.5 EUR
33369.36 33369.A3
Sodium hypochlorite (11 - 15% Cl₂)
Sodium hypochlorite
CAS No.: 7681-52-9 Molecular Formula: ClNaO Formula Weight: 74.44 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Density: 1.2 Appearance: Clear yellow or green Merck Reference: 14,8628 UN No.: 1791 MDL No.: MFCD00011120
Formule: ClNaO
Point d'ébullition: 111 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30…–20 °C
Densité: 1,2
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,III
Indice Merck: 14,8628
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Pale yellow to green
Assay (unspecified) 10,5 - 15,5% available chlorine
Form Liquid