Imprimer
Hydrure de diisobutylaluminium 20% (p/p) 1.2 M dans le toluène, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DIBAL-H
201081000 201084000 201088000
201081000.EA 87.3 EUR
201081000. 201084000. 201088000.
Hydrure de diisobutylaluminium 20% (p/p) 1.2 M dans le toluène, AcroSeal®
Hydrure de diisobutylaluminium
Formule: C₈H₁₉Al
Poids moléculaire: 142.22 g/mol
Point de fusion: -80
Densité: 0.798
Point éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008928
Numéro CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)