Imprimer
Cérium (IV) oxyde 25% dans l'eau, dispersion colloïdale, NanoArc®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dioxyde de cerium
46763.22 46763.36
46763.22EA 75.8 EUR
46763.22 46763.36
Cérium (IV) oxyde 25% dans l'eau, dispersion colloïdale, NanoArc®
Cérium (IV) oxyde
CAS No.: 1306-38-3 Molecular Formula: CeO2 Formula Weight: 172.12 Physical Form: 30nm APS for dry powder (typical) Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010933
Suitable for use in ultrafine acid side polishing slurries
Formule: CeO₂
Poids moléculaire: 172.11 g/mol
Point d'ébullition: 3468
Point de fusion: 2000
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010933
Numéro CAS: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Indice Merck: 12,02035