Imprimer
Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
DG011 DG012
DG011EA 304 EUR
DG011 DG012
Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique
Tween® 20 (Polysorbate)
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Poids moléculaire: 1227.53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3