Potassium hydroxyde 25% (p/v) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: HKO
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Liquid
UN No.: 1814
MDL No.: MFCD00003553
Formule:
KOH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003553 Numéro CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |