Imprimer
Potassium hydroxyde 2.6 mol/l (2.6 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MC310916.6010 MC310916.9010
PRLSMC310916.6010EA 410 EUR
PRLSMC310916.6010 PRLSMC310916.9010
Potassium hydroxyde 2.6 mol/l (2.6 N) en solution aqueuse
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,III