Imprimer

Bleu de bromophénol

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol]

PRLS85722.290EA 45.4 EUR
PRLS85722.290
Bleu de bromophénol
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Poids moléculaire: 669,97 g/mol
Point de fusion: 273 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Indice Merck: 13,01429

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR