Imprimer
Tampon TAE 50x (Tris-acetate-EDTA), solution aqueuse 50x concentrée
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J63931.K2 J63931.K3 J63931.K7
J63931.K2EA 152 EUR
J63931.K2 J63931.K3 J63931.K7
Tampon TAE 50x (Tris-acetate-EDTA), solution aqueuse 50x concentrée
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00236357