Imprimer
TRITON™ X-100 10% dans l'eau
Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
DG907 DG908
DG907EA 352 EUR
DG907 DG908
TRITON™ X-100 10% dans l'eau
TRITON™ X-100
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6
Densité: ∼1.01 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 251
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132505
Numéro CAS: 9002-93-1
Indice Merck: 13,06793