Orangé de méthyle 0,02% en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMPTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-(4-Diméthylaminophénylazo)benzènesulfonate de sodium
Formule:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Poids moléculaire: 327.34 g/mol Point d'ébullition: 90 Point éclair: 38 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007502 Numéro CAS: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 Indice Merck: 13,06127 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...