Imprimer
5-Methyl-3-pyridineboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Methylpyridine-3-boronic acid
H52891.MD H52891.03
H52891.MDEA 39.7 EUR
H52891.MD H52891.03
5-Methyl-3-pyridineboronic acid ≥98%
5-Methyl-3-pyridineboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 173999-18-3 Molecular Formula: C6H8BNO2 Formula Weight: 136.95 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 300° MDL No.: MFCD03428528
Formule: C₆H₈BNO₂
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD03428528
Numéro CAS: 173999-18-3