Imprimer
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
378382500 378380010
ACRO378382500EA 82.2 EUR
ACRO378382500 ACRO378380010
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate 97%
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Formule: C₆H₈BNO₃·H₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07186213
Numéro CAS: 1266615-79-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %