Imprimer
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B25699.03 B25699.06
B25699.03EA 55.3 EUR
B25699.03 B25699.06
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate
Purity: 97% CAS No.: 412947-54-7 Molecular Formula: C8H8INO2 Formula Weight: 277.06 Melting Point: 134-136° MDL No.: MFCD08064225
Formule: C₈H₈INO₂
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064225
Numéro CAS: 412947-54-7