Imprimer
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H34348.03 H34348.09
H34348.03EA 47.9 EUR
H34348.03 H34348.09
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Purity: 97% CAS No.: 3987-92-6 Molecular Formula: C8H8N2O4 Formula Weight: 196.16 Melting Point: 188-191° MDL No.: MFCD00017562
Formule: C₈H₈N₂O₄
Point de fusion: 188…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017562
Numéro CAS: 3987-92-6