Imprimer
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
326390050 326390010
ACRO326390050EA 192 EUR
ACRO326390050 ACRO326390010
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Point de fusion: 106…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320686
Numéro CAS: 84228-44-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
HPLC ≥96.0 %