1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N-(2-Aminoethyl)piperidine
Purity: 98%
CAS No.: 27578-60-5
Molecular Formula: C7H16N2
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.4740
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 103469
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006516
Formule:
C₇H₁₆N₂ Point d'ébullition: 185…186 °C Densité: 0,903 Point éclair: 57 °C (134 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006516 Numéro CAS: 27578-60-5 EINECS: 248-540-8 ADR: 3,III |