Imprimer
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33438.06 H33438.14
H33438.06EA 145 EUR
H33438.06 H33438.14
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Purity: 98% CAS No.: 42521-10-8 Molecular Formula: C8H8ClNO3 Formula Weight: 201.61 Melting Point: 103-105° MDL No.: MFCD00173929
Formule: C₈H₈ClNO₃
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173929
Numéro CAS: 42521-10-8