Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 104901-43-1
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
MDL No.: MFCD00144769
Formule:
C₉H₉BrO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00144769 Numéro CAS: 104901-43-1 |