Imprimer
Chlorure de diméthylaluminium 0.9 M dans l'heptane, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
377791000 377798000
377791000.EA 130 EUR
377791000. 377798000.
Chlorure de diméthylaluminium 0.9 M dans l'heptane, AcroSeal®
Chlorure de diméthylaluminium
Formule: C₂H₆AlCl
Poids moléculaire: 92.5 g/mol
Point éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000458
Numéro CAS: 1184-58-3
EINECS: 214-668-8
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Argentometric 0.85 to 1.00 M