Imprimer
Ethyl trifluoropyruvate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20611.06 B20611.14
B20611.06EA 68.4 EUR
B20611.06 B20611.14
Ethyl trifluoropyruvate ≥97%
Ethyl trifluoropyruvate
Purity: 97% CAS No.: 13081-18-0 Molecular Formula: C5H5F3O3 Formula Weight: 170.09 Flash Point: 27°(80°F) Refractive Index: 1.3405 Boiling Point: 95-98° Beilstein Reference: 2087388 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00114935
Formule: C₅H₅F₃O₃
Point d'ébullition: 95…98 °C
Densité: 1,400
Point éclair: 27 °C (80 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114935
Numéro CAS: 13081-18-0
ADR: 3,III