Imprimer
4-Amino-3-ethylbenzonitrile 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L10732.03 L10732.06
L10732.03EA 75.4 EUR
L10732.03 L10732.06
4-Amino-3-ethylbenzonitrile 96%
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Purity: 96% CAS No.: 170230-87-2 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 Melting Point: 60-66° Beilstein Reference: 7526452 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00041431
Formule: C₉H₁₀N₂
Point de fusion: 60…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041431
Numéro CAS: 170230-87-2
ADR: 6.1,III