Imprimer
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
41283.03 41283.06
41283.03EA 335 EUR
41283.03 41283.06
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 69395-13-7 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Physical Form: Powder/Chunk Boiling Point: 116-118°/0.5mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052461
Organic intermediate
Formule: C₉H₉NO
Poids moléculaire: 147.18 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C (0.5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052461
Numéro CAS: 69395-13-7
ADR: 6.1 III