Imprimer
3-Isoxazolecarboxylic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H58438.03 H58438.06
H58438.03EA 185 EUR
H58438.03 H58438.06
3-Isoxazolecarboxylic acid ≥97%
3-Isoxazolecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 3209-71-0 Molecular Formula: C4H3NO3 Formula Weight: 113.07 Beilstein Reference: 110919 MDL No.: MFCD06738796
Formule: C₄H₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738796
Numéro CAS: 3209-71-0