Imprimer
2-Chloro-6-methylbenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L00706.03 L00706.06
L00706.03EA 35.7 EUR
L00706.03 L00706.06
2-Chloro-6-methylbenzonitrile ≥98%
2-Chloro-6-methylbenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6575-09-3 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Odour: Characteristic Melting Point: 79-83° Boiling Point: 143°/38mm Beilstein Reference: 2246414 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001782
Formule: C₈H₆ClN
Point d'ébullition: 143 °C (38 mmHg)
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001782
Numéro CAS: 6575-09-3
EINECS: 229-499-5
ADR: 6.1,III