Chlorure d'hydrogène 5->6 M dans le propanol-2, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: ClH
Formula Weight: 36.46
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.909
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Alcohol-like
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00011324
Formule:
HCl Densité: 0,909 Point éclair: 11 °C (52 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3,II |