Imprimer
Chlorure d'hydrogène 5->6 N dans le propanol-2, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
428608000 428601000
428608000.EA 89.7 EUR
428608000. 428601000.
Chlorure d'hydrogène 5->6 N dans le propanol-2, AcroSeal®
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
Point éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2920
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤1.0 %
Titration with NaOH 5 to 6 N