Imprimer
Chlorure d'hydrogène 3 mol/l dans le butanol-1, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
87472-250ML-F 87472-50ML-F
87472-250ML-FEA 175 EUR
87472-250ML-F 87472-50ML-F
Chlorure d'hydrogène 3 mol/l dans le butanol-1, Supelco®
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45fdfff2ecf56445fd5588c533d60f8e9fd98ddf&vid=b9ca57b3071b503867a4396e65f0dafc5b76915e&prid=web&clid=SAPDAM