(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide 1 M dans le THF, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₇BrMgO Densité: 1 g/cm³ Point éclair: –21 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013515 Numéro CAS: 13139-86-1 UN: 2924 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Grignard | 0.9 to 1.2 M |