Imprimer
2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-(Benzylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, N-Benzyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
H27463.MD H27463.03
H27463.MDEA 93.5 EUR
H27463.MD H27463.03
2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 1073354-27-4 Molecular Formula: C18H23BN2O2 Formula Weight: 310.20 Melting Point: 135-138° MDL No.: MFCD06798270
Formule: C₁₈H₂₃BN₂O₂
Point de fusion: 135…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798270
Numéro CAS: 1073354-27-4