2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 374537-97-0
Molecular Formula: C7H9BrN2
Formula Weight: 201.07
Melting Point: 133-135°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD02093947
Formule:
C₇H₉BrN₂ Point de fusion: 133…135 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093947 Numéro CAS: 374537-97-0 ADR: 6.1,III |