Imprimer
2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H54793.MD H54793.03
H54793.MDEA 132 EUR
H54793.MD H54793.03
2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 947249-01-6 Molecular Formula: C12H16BF3N2O2 Formula Weight: 288.07 Melting Point: 132-134° MDL No.: MFCD12923414
Formule: C₁₂H₁₆BF₃N₂O₂
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923414
Numéro CAS: 947249-01-6