Imprimer
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H54372.MD H54372.03
H54372.MDEA 245 EUR
H54372.MD H54372.03
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 944401-57-4 Molecular Formula: C12H16BF3N2O2 Formula Weight: 288.07 Beilstein Reference: 15519102 MDL No.: MFCD12923420
Formule: C₁₂H₁₆BF₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923420
Numéro CAS: 944401-57-4