2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-6-methyl-2-pyridone
Purity: 98%
CAS No.: 4241-27-4
Molecular Formula: C7H6N2O
Formula Weight: 134.14
Melting Point: ca 298° dec.
Beilstein Reference: 120412
Formule:
C₇H₆N₂O Point de fusion: ∼ 298 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006013 Numéro CAS: 4241-27-4 EINECS: 224-202-5 |