Zinc titanate ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Zinc titanium oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-69-0
Molecular Formula: Zn2TiO4, may contain small amounts of ZnO and TiO2
Formula Weight: 242.64
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00054107
Formule:
O₃TiZn Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00054107 Numéro CAS: 12036-43-0 EINECS: 234-850-0 |