6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 99455-05-7
Molecular Formula: C10H8BrNO
Formula Weight: 238.08
Melting Point: 87-89°
MDL No.: MFCD11847805
Formule:
C₁₀H₈BrNO Point de fusion: 87…89 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11847805 Numéro CAS: 99455-05-7 |