Imprimer
6-Bromo-2-chloroquinoline 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H54895.03 H54895.06
H54895.03EA 170 EUR
H54895.03 H54895.06
6-Bromo-2-chloroquinoline 96%
6-Bromo-2-chloroquinoline
Purity: 96% CAS No.: 1810-71-5 Molecular Formula: C9H5BrClN Formula Weight: 242.50 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD04115272
Formule: C₉H₅BrClN
Point de fusion: 148…150 °C
Numéro MDL: MFCD04115272
Numéro CAS: 1810-71-5