8-Quinolineboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 95%
CAS No.: 190788-62-6
Molecular Formula: C15H18BNO2
Formula Weight: 255.12
MDL No.: MFCD05663894
Formule:
C₁₅H₁₈BNO₂ Poids moléculaire: 255.12 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05663894 Numéro CAS: 190788-62-6 |