Imprimer
4-Cyclohexylphenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Cyclohexylbenzeneboronic acid, (4-Cyclohexylphenyl)boronic acid
L18076.03 L18076.06 L18076.MD
L18076.03EA 198 EUR
L18076.03 L18076.06 L18076.MD
4-Cyclohexylphenylboronic acid ≥98%
4-Cyclohexylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 374538-04-2 Molecular Formula: C12H17BO2 Formula Weight: 204.08 Melting Point: ca 220° MDL No.: MFCD02093068
Formule: C₁₂H₁₇BO₂
Poids moléculaire: 204.08 g/mol
Point de fusion: ∼ 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093068
Numéro CAS: 374538-04-2