Imprimer
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26809.MD H26809.03
H26809.MDEA 79.4 EUR
H26809.MD H26809.03
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 317319-15-6 Molecular Formula: C9H5F6NS Formula Weight: 273.20 Melting Point: 112-115° MDL No.: MFCD00278692
Formule: C₉H₅F₆NS
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00278692
Numéro CAS: 317319-15-6